Få mere at vide
California Residual Solvent Mixture 2A 1000 μg/mL in Dimethyl Sulfoxide, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 106-97-8, 74-98-6 |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dimethyl Sulfoxide |