Få mere at vide
California Residual Solvent Mixture 1 1000 μg/ml i Dimethylsulfoxid Anden Kilde, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312430
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312430 5 x 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312430 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRES50000306DS
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 107-06-2, 71-43-2, 67-66-3, 75-09-2, 75-21-8, 79-01-6
Mængde 5 x 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dimethylsulfoxid