Få mere at vide
California Petroleum Ether 2000 μg/ml i triacetin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325258
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325258 5 x 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30325258 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09010406TN
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petroleum ether
CAS 8032-32-4
Analyt- eller komponentnavne Petroleum ether
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Koncentration 2000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ligroine, BP 2, BP 2 (solvent), Benzine (light petroleum distillate), Benzoline, Canadol, Ligroin, Naphtha, ligroine, Painters' naphtha, Petroleum ether, Refined solvent naphtha, Skellysolve F, Skellysolve G, V.M. and P. naphtha, V.M.&P. naphtha, Varnish makers' and painters' naphtha, Varnish makers' naphtha, Varnish makers' naphtha and painters' naphtha
Opløsningsmiddel eller Matrix Triacetin
Mængde 5 x 1 ml