Få mere at vide
California pesticid klasse 1 blanding 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316495
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316495 5 x 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316495 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09000667AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aldicarb∣Carbofuran∣Chlordane∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Coumaphos∣Daminozide∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Etofenprox∣Fenoxycarb∣Fipronil∣Imazalil∣Methiocarb∣Mevinphos∣Paclobutrazol∣Parathion-methyl∣Propoxur∣Spiroxamine∣Thiacloprid
CAS 116-06-3, 1563-66-2, 57-74-9, 122453-73-0, 2921-88-2, 56-72-4
Analyt- eller komponentnavne Aldicarb∣Carbofuran∣Chlordane∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Coumaphos∣Daminozide∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Etofenprox∣Fenoxycarb∣Fipronil∣Imazalil∣Methiocarb∣Mevinphos∣Paclobutrazol∣Parathion-methyl∣Propoxur∣Spiroxamine∣Thiacloprid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Mængde 5 x 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Aldicarb 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Chlordane 100 μg/mL∣Chlorfenapyr 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Coumaphos 100 μg/mL∣Daminozide 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Ethoprophos 100 μg/mL∣Etofenprox 100 μg/mL∣Fenoxycarb 100 μg/mL∣Fipronil 100 μg/mL∣Imazalil 100 μg/mL∣Methiocarb 100 μg/mL∣Mevinphos 100 μg/mL∣Paclobutrazol 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Propoxur 100 μg/mL∣Spiroxamine 100 μg/mL∣Thiacloprid 100 μg/mL