Få mere at vide
Calicheamicin, MedChemExpress
Beskrivelse
Calicheamicin, an antitumor antibiotic, is a cytotoxic agent that causes double-strand DNA breaks. Calicheamicin is a DNA synthesis inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calicheamicin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 108212-75-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 1 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C55H74IN3O21S4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Calicheamicin γ1 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (18.27 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |