Få mere at vide
Brady™ Kalibreringsetiketter
Artikelnummer. 17122695 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Grøn på hvid
Artikelnummer. Farve
17122695 Grøn på hvid
1 options
Artikelnummer. 17122695 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 149350
På lager
Påskrivelige inspektions- og kalibreringsetiketter er lavet af en holdbar og økonomisk vinylklud, der nemt kan flyttes.
  • Registrer kritisk information på ansøgningstidspunktet
  • Brady™ B-500 Repositionerbar vinylklud holder tæt til overflader, men gør det nemt at flytte emnet, hvis det er nødvendigt
  • Fremragende fleksibilitet til at vikle rundt om buede overflader
  • Tåler moderat varme, olie, vand og snavs
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Genplacerbart gummi
Belægning Ingen
Farve Grøn på hvid
Slutte Mat
Format Label
Materiale Vinyl klud
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ingen
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Inventar og inspektionsmærkning, generel identifikation, sikkerhedsidentifikation
Etiketter pr. ark 14
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 350 Labels/Box
Mængde 350 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 8,8 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.224 mm
Dimensioner (L x B) 15.88 x 38.1 mm
Længde (engelsk) 0,625 tommer
Bredde (engelsk) 1,5 in,
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Højde (engelsk) 0,625 tommer
Højde (metrisk) 15.9 mm
Alternativt varenummer WO-10-PK