Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kalibreringsvalideringskarruseller
Artikelnummer. 10031518 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Pharmacopia Performance Valid EP
Inkluderer:
Calib valideringskarrusel Smart Base
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Inkluderer Pakningsstørrelse
10031518 Pharmacopia Performance Valid EP Calib valideringskarrusel Smart Base Hver
1 options
Artikelnummer. 10031518 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840213000
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Thermo Scientific™ Performance Verification Standards, Automated (CVC) vil sikre nøjagtigheden og pålideligheden af dine data, samtidig med at du sparer tid og penge.
Thermo Scientific™ Performance Verification Standards, Automated (CVC) vil sikre nøjagtigheden og pålideligheden af dine data, samtidig med at du sparer tid og penge. CVC'en leverer certificerede referencematerialer i en fuldautomatisk konfiguration til håndfri ydeevneverifikation af din Thermo Scientific™ spektrofotometer.
  • Forenkle kvalifikationsprocedurer ved at automatisere ydeevneverifikation af UV-Synlige spektrofotometre
  • Hver CVC har et unikt serienummer, der automatisk matches med de tilsvarende datafiler, der indeholder standardværdier og instrumentspecifikationer
  • Genererede resultatrapporter er velegnede til udskrivning eller arkivering
  • Inkluderede standarder kan spores til enten NIST™ eller NPL primære standarder
  • CVC'er er tilgængelige i standard- eller farmakopé-kompatible konfigurationer
Omfattende præstationsverifikationstest
  • Bølgelængde nøjagtighed og gentagelighed
  • Fotometrisk nøjagtighed og gentagelighed
  • Stray Light
  • Opløsning
  • Fotometrisk støj
  • Fotometrisk stabilitet eller drift
  • Grundlinjeplanhed
Spar tid, reducer fejl
  • Eliminerer behovet for at kopiere standardværdier fra certifikater
  • Eliminerer behovet for at analysere standarder individuelt
  • Eliminerer behovet for at matche standarder med data
  • Eliminerer behovet for manuelle beregninger
  • Eliminerer behovet for manuel transskription og rapportering af resultater
Bestillingsoplysninger:
Enheden leveres i en plastikkasse for optimal beskyttelse under opbevaring. Kalibreringsvalideringskarruseller kan bruges med INSIGHT, INSIGHT Security, VISIONpro™ , VISIONsecurity™ og relevant lokal kontrolsoftware. Farmakopé-kompatible CVC'er er kompatible med Evolution 600, 300, 260 Bio , 220 og 201 UV-Synlige spektrofotometre. Standard konfiguration CVC'er er desuden kompatible med AquaMate Plus, BioMate 6, Evolution 160, Helios Omega, Helios Zeta og UV-10 UV-Synlige spektrofotometre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Alle standarder indeholdt i CVC er certificeret i Thermo Fisher Scientific ISO/IEC 17025 akkrediteret laboratorium, der kan spores til NIST i USA eller NPL i Storbritannien.
Oversigt NIST sporbar
Type Pharmacopia Performance Valid EP
Til brug med (udstyr) Evolution 201, 220, 260 Bio og 300
Inkluderer Calib valideringskarrusel Smart Base
Model- 840-213000