Få mere at vide
Kalibreringsløsning, Hanna Instruments™
Artikelnummer. 11584277
Skift visning
pH:
4.01
7.01
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH Pakningsstørrelse
11584277 4.01 Hver
11574297 7.01 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11584277 Leverandør Hanna Instruments Leverandørnr. HI7004L
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug ved kalibrering. Hanna Instruments™ Kalibreringsopløsninger er specielt formuleret til at have udløb på 5 år fra fremstillingen for uåbnet flaske.
  • Premium kvalitet
  • Partinummer og udløbsdato tydeligt markeret på etiketten
  • Lufttæt med manipulationssikker forsegling for at sikre kvaliteten af løsningen
  • NIST sporbar og leveres med analysecertifikat
  • Let at identificere forskellige bufferværdier
  • Opløsningen indeholder ingen farvestoffer, der kan plette referencecellen på pH-elektroden
Tekniske data
Farve Ikke udpeget
Analysecertifikat Yes
pH 4.01
Mængde 500 mL
Sporbarhed til NIST Yes