Få mere at vide
Velp Scientifica™ Kalibreringssæt
Artikelnummer. 15379644 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
TB1 Turbidimeter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15379644 TB1 Turbidimeter Hver
1 options
Artikelnummer. 15379644 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. CE0012020
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Velp Scientifica™ Kalibreringssæt til brug med TB1 bærbar turbidimeter.
  • Til brug med TB1 bærbar turbidimeter
Tekniske data
Type Kalibreringssæt
Til brug med (udstyr) TB1 Turbidimeter
Inkluderer 800, 100, 20,0 & 0,02 NTU standard
Til brug med (applikation) Måler turbiditeten af vandige prøver enkelt og præcist