Få mere at vide
Xylem Kalibreringsolie 5 x 5 ml flasker (UKAS/NIST)
Beskrivelse
- Kalibreringsolie
- For refraktometre
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kalibreringsvæske |
| Brydningsindeks | 1.55768 |
| Til brug med (udstyr) | Refraktometre |