Få mere at vide
WTW™ Kalibrerings- og vedligeholdelsessæt
Beskrivelse
- Tilpasset forskellige elektrodetyper
- Omkostningseffektive kombinationer
- Kalibrering og vedligeholdelse i ét sortiment
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kalibrerings- og vedligeholdelsessæt |
| Inkluderer | Med standard (DIN/NBS) bufferopløsning, 3 flasker, 250mL hver med pH 4.006 - 6.865 - 9.180, 1 flaske med 250mL pepsin renseopløsning, 1 flaske med 250mL KCl opløsning 3M/L |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- PEP/pH
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- EUH208-Indeholder Pepsin A. Kan udløse allergisk reaktion.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- MIXTURE LIST-Contain: pepsin Aborax decahydrate