Få mere at vide
WTW™ Kalibrerings- og vedligeholdelsessæt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10398683
Skift visning
Type:
Standard kalibrerings- og vedligeholdelsessæt
Teknisk kalibrerings- og vedligeholdelsessæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
10398683 Teknisk kalibrerings- og vedligeholdelsessæt Hver
10634471 Standard kalibrerings- og vedligeholdelsessæt 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10398683 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 108825
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibrering og vedligeholdelse er komplette sortimenter til kalibrering og vedligeholdelse af elektroder. Pepsin-renseopløsningen bruges til at fjerne proteinholdig udfældning fra membraner, den 3 molære KCI som opbevarings- eller genopfyldningsopløsning.
  • Tilpasset forskellige elektrodetyper
  • Omkostningseffektive kombinationer
  • Kalibrering og vedligeholdelse i ét sortiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Teknisk kalibrerings- og vedligeholdelsessæt
Inkluderer pH-3 Teknisk bufferopløsning 250mL (pH 4,01, pH 7, pH 10,01) spor, 2 flasker med 250mL KCl 3mol/L flasker
Til brug med (udstyr) Gelelektroder