Få mere at vide
Applied Biosystems™ Kalibreringssæt, 96-brønd
Artikelnummer. 15860393
Skift visning
Mængde:
1 x 96 brønds plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15860393 1 x 96 brønds plade Hver
1 options
Artikelnummer. 15860393 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4432494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26310.00 DKK
    17364.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 8945.40 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
96-brønds kalibreringssættet bruges til at vedligeholde dit PCR-instrument i realtid med standard 96-brønds blok. Sættet inkluderer region af interesse (ROI), baggrund og farvestofkalibreringer samt RNaseP-verifikation
  • 96-brønds kalibreringssættet bruges til at vedligeholde dit PCR-instrument i realtid med standard 96-brønds blok.
  • Sættet inkluderer region af interesse (ROI), baggrund og farvestofkalibreringer samt RNaseP-verifikation.
  • Se venligst din instrumentbrugervejledning for fuldstændige instruktioner om brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibreret farvestof Proprietær blanding
Til brug med (udstyr) ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx
Reaktionshastighed Standard
Produkttype Kalibreringssæt
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Mængde 1 x 96 brønds plade
Kalibreringstype Spektral kalibrering
PCR metode qPCR