Beskrivelse
- 384-brønds kalibreringssættet bruges til at vedligeholde dit PCR-instrument i realtid med 384-brønds blok.
- Sættet inkluderer region af interesse (ROI), baggrund og farvestofkalibreringer samt RNaseP-verifikation.
- Se venligst din instrumentbrugervejledning for fuldstændige instruktioner om brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreret farvestof | Proprietær blanding |
| Til brug med (udstyr) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Produkttype | Kalibreringssæt |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Mængde | 1 x 384 brønds plade |
| Kalibreringstype | Spektral kalibrering |
| PCR metode | qPCR |