Få mere at vide
HUBER Kalibreringsindsatser
Artikelnummer. 10505883
Til brug med (udstyr):
Ministat 125/w
Ministat 240/w
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10505883
Brand: HUBER 6808
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Badeindsats til brug med Ministat
Kalibreringsindsats Ministat
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ministat 240/w
Volumen (metrisk) 4.9 L
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 1.8 kg
Type Kalibreringsindsats