Få mere at vide
HUBER Kalibreringsindsatser
Til brug med (udstyr):
Ministat 125/w
Ministat 240/w
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kalibreringsindsats Ministat
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Ministat 125/w |
| Volumen (metrisk) | 2.8 L |
| Mængde | 1 stk. |
| Vægt (metrisk) | 1.167 kg |
| Type | Kalibreringsindsats |