Få mere at vide
Biochrom Kalibreringsvæske til NanoVue Plus spektrofotometer
Detektor type:
Diode
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
- Kalibreringsvæske til brug med NanoVue Plus spektrofotometer
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Vejlængde kalibreringsvæske |
| Detektor type | Diode |
| Vise | Ingen skærm |
| Lyskilde | Xenon-blitz |
| Bølgelængdeområde | 260 til 280 nm |
| Til brug med (applikation) | UV-synligt spektrofotometer til hurtig og nøjagtig kvantificering af nukleinsyrer og proteinprøver |
| Til brug med (udstyr) | NanoVue Plus spektrofotometer |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Pathlength Calibration Fluid