Få mere at vide
Xylem Calibration fluid - ISO17025 - (15 mL Dropper Bottle)
Artikelnummer. 30484473
Brydningsindeks:
1.33299
1.34026
1.34401
1.34782
1.34968
1.35015
1.35093
1.35171
1.36384
1.37233
1.38115
1.40978
1.42009
1.4308
1.44193
Artikelnummer. 30484473
Brand: Xylem SS125
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sucrose solution for calibration of refractometers.
  • Calibration Fluid
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Calibration Fluid
Brydningsindeks 1.35171
Til brug med (udstyr) Refractometer