Få mere at vide
Xylem Calibration fluid - ISO17025 - (15 mL Dropper Bottle)
Brydningsindeks:
1.33299
1.34026
1.34401
1.34782
1.34968
1.35015
1.35093
1.35171
1.36384
1.37233
1.38115
1.40978
1.42009
1.4308
1.44193
Beskrivelse
- Calibration Fluid
- For Refractometers
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Calibration Fluid |
| Brydningsindeks | 1.36384 |
| Til brug med (udstyr) | Refractometer |