Få mere at vide
BINDER™ Kalibreringscertifikat, temperatur og fugtighed
Artikelnummer. 15922962 Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Kammere (modeller MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720)
BINDER Kammere (modeller MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720)
Kalibreringspunkter:
1 målepunkt
27 målepunkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15922962
Brand: BINDER™ 80121187
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kalibreringscertifikat, temperatur og fugtighed - Måling i midten af kammeret ved °25 C / 60 % RF eller ved specificerede testværdier
  • Et fugtighedspunkt for måling
  • Inklusiv certifikat
  • Fugtmålepunkt i midten af kammeret
  • Temperatur (ifølge DIN12880) og fugtighedsmåling ved 25 °C / 60 % RF eller ved specificerede værdier
Tekniske data
Til brug med (udstyr) BINDER Kammere (modeller MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720)
Oversigt Kalibreringscertifikat, temperatur og fugtighed - Måling i midten af kammeret ved °25 C / 60 % RF eller ved specificerede testværdier
Kalibreringspunkter 1 målepunkt
Produkttype Kalibreringscertifikat (temperatur og fugtighed)
Til brug med (applikation) Måling af temperatur og luftfugtighed