Få mere at vide
BINDER™ Kalibreringscertifikat, temperatur
Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Kammere (Modeller MK 56, MK 115, MK 240, MK 720)
BINDER Kammere (modeller MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720)
BINDER Kammere (modeller MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720)
BINDER Kammere (modeller MKT 115, MKT 240, MKT 720)
Kalibreringspunkter:
1 målepunkt
15 til 18 målepunkter
27 Målepunkter
9 målepunkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Måling ved specificeret temperatur
- Inklusiv certifikat
- Forskellige målepunkter
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | BINDER Kammere (modeller MKT 115, MKT 240, MKT 720) |
| Oversigt | Kalibreringscertifikat, temperatur - temperaturmåling inkl. certifikat, 15-18 målepunkter (ved specificeret temperatur) |
| Kalibreringspunkter | 15 til 18 målepunkter |
| Varighed | 60 til 120 min. |
| Produkttype | Kalibreringscertifikat (temperatur) |
| Til brug med (applikation) | Temperaturmåling |