Få mere at vide
BINDER™ Kalibreringscertifikat, temperatur
Artikelnummer. 15923012 Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Kammere (Modeller MK 56, MK 115, MK 240, MK 720)
BINDER Kammere (modeller MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720)
BINDER Kammere (modeller MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720)
BINDER Kammere (modeller MKT 115, MKT 240, MKT 720)
Kalibreringspunkter:
1 målepunkt
15 til 18 målepunkter
27 Målepunkter
9 målepunkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15923012
Brand: BINDER™ 80121609
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kalibreringscertifikat for temperatur, måling i midten af kammeret ved specificeret temperatur.
  • Måling ved specificeret temperatur
  • Inklusiv certifikat
  • Forskellige målepunkter
Tekniske data
Til brug med (udstyr) BINDER Kammere (modeller MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720)
Oversigt Kalibreringscertifikat, temperatur - temperaturmåling inkl. certifikat og 27 målepunkter (ved specificeret temperatur)
Kalibreringspunkter 27 Målepunkter
Varighed 60 til 120 min.
Produkttype Kalibreringscertifikat (temperatur)
Til brug med (applikation) Temperaturmåling