Få mere at vide
Hanna Instruments™ Kalibreringsbufferpose
Artikelnummer. 10039260
Skift visning
pH-område:
4,01 & 7,01
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. pH-område unitSize
10039260 4,01 & 7,01 Hver
1 options
Artikelnummer. 10039260 Leverandør Hanna Instruments™ Leverandørnr. HI77400P
Tekniske data
Nøjagtighed (pH) –0,01 pH
Type Kalibreringsbufferpose
Til brug med (applikation) Ideel til brugere, der ikke kalibrerer ofte
pH-område 4,01 & 7,01
Certificeringer/compliance ISO 3696/BS3978