Learn More
Kalibreringsbufferløsninger, Hanna Instruments™
Product Code. 10799061
Change view
Click to view available options
Mængde:
20 mL
pH:
4.01
10.01
Unit Size:
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde pH unitSize
10799061 20 mL 10.01 Pakke med 25
10356151 20 mL 4.01 Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10799061 Supplier Hanna Instruments Supplier No. HI70010P
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kalibreringsbufferopløsning af høj kvalitet med rapporterede værdier, der er nøjagtige til +/- 0,01 pH ved 25 °C.
  • Førsteklasses pH 10,01 kalibreringsbufferopløsning
  • 25 poser indeholdende 20 ml buffer
  • Farvekodet etiket til nem identifikation af pH-bufferværdi
  • Nøjagtighed på +/- 0,01 pH ved 25 °C
  • Temperaturdiagram over den faktiske pH-værdi ved forskellige temperaturer trykt på hver pose
  • Bruger salte med høj renhed, deioniseret vand, certificerede vægtkontrollerede vægte og klasse A glasvarer
  • I et temperaturkontrolleret miljø overvåget med certificerede termometre
  • Rapporterede værdier er nøjagtige til +/- 0,01 pH @ 25 °C og kan spores til NIST Standard referencematerialer (SRM'er)
  • Ideel til brugere, der ikke kalibrerer ofte
  • Ideel til brug i marken på grund af bærbarhed
Specifications
Farve Farveløs
pH 10.01
Fysisk form Væske
Mængde 20 mL
Løsningstype Buffer
Formulering Aqueous Buffer Solution