Få mere at vide
Kalibreringsbufferløsninger, Hanna Instruments™
Beskrivelse
- Førsteklasses pH 4.01 kalibreringsbufferopløsning
- Farvekodet etiket til nem identifikation af pH-bufferværdi
- Temperaturdiagram over den faktiske pH-værdi ved forskellige temperaturer trykt på hver pose
- pH 4,01 kalibreringsbuffer fremstillet iht ISO 3696/BS3978 standarder
- Bruger salte med høj renhed, deioniseret vand, certificerede vægtkontrollerede vægte og klasse A glasvarer i et temperaturkontrolleret miljø overvåget med certificerede termometre
- Rapporterede værdier er nøjagtige til +/- 0,01 pH @ 25 °C og kan spores til NIST Standard referencematerialer (SRM'er)
- Komplet med en pH-elektrode, temperatursonde, kalibreringsbuffere, referencerefill-elektrolyt, rengøringsopløsninger og en sondeholder
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| pH | 4.01 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 20 mL |
| Løsningstype | Buffer |
| Formulering | Aqueous Buffer Solution |
| Lugt | Odorless |