Få mere at vide
Endecotts Kalibreringskugle til si
Artikelnummer. 11984295
Skift visning
Størrelse:
0.02 mm
0.025 mm
0.032 mm
0.045 mm
0.075 mm
0.090 mm
0.106 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.425 mm
0.6 mm
0.71 mm
0.85 mm
2.8 mm
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
11984295 0.106 mm
11904295 0.02 mm
11914295 0.025 mm
11924295 0.032 mm
11944295 0.045 mm
11964295 0.075 mm
11974295 0.090 mm
11904305 0.15 mm
11914305 0.18 mm
11954305 0.425 mm
11974305 0.6 mm
11984305 0.71 mm
11994305 0.85 mm
11914465 2.8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11984295 Leverandør Endecotts Leverandørnr. ZSICSA.106
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-03-2027
Kalibreringsprøver
  • Testsigtekalibreringsprøver leveret af Endecotts, forsynet med et kalibreringscertifikat, fuldt sporbart til nationale standarder, og leveret som glaskalibreringsprøver i enkelt-, engangs- eller enkelttestampuller til kontrolleret og nøjagtig sigteverifikation.
Tekniske data
Produkttype Kalibreringsprøve
Til brug med (udstyr) Til brug med sigter
Størrelse 0.106 mm