Få mere at vide
Endecotts™ Sigtekalibreringsstandarder
Artikelnummer. 11954295
Skift visning
Partikelstørrelse:
212 μm
250μ m
300μ m
500μ m
53μ m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Partikelstørrelse
11954295 53μ m
11924305 212 μm
11964305 500μ m
11934305 250μ m
11944305 300μ m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11954295 Leverandør Endecotts™ Leverandørnr. ZSICSA.053
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-03-2027
Bruges til kalibrering af de vævede trådnetsigter. Alle referenceprøver leveret af Endecotts er forsynet med et kalibreringscertifikat og er fuldt sporbare til nationale standarder
  • Kalibrerer sigter med en nøjagtighed på± 1 μm
  • Soda-lime glas mikrokugler passerer over hele overfladen af sien og gennem hver åbning.
  • Kan spores til United Kingdom National Physical Laboratory
  • Standarder inkluderer et kalibreringsdiagram.
Tekniske data
Produkttype Kalibreringskuglenet
Materiale Soda-lime glas
Til brug med (udstyr) Sigte
Emballagemængde 5/Pk.
Partikelstørrelse 53μ m