Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kalibreringstilbehør til AQ7100 og AQ8100 spektrofotometre
Beskrivelse
Kalibreringsstandarder og film/filterholdere sikrer nøjagtigheden af din AquaMate 7100 og 8100 spektrofotometre. Tjek ydeevnen og nøjagtigheden af dit spektrofotometer direkte i dit eget laboratorium ved hjælp af Thermo Scientific™ SPECTRONIC Standarder og holder.
Sælges separat, kalibreringsstandarder og film/filterholdere sikrer nøjagtigheden af din AquaMate 7100 og 8100 spektrofotometre.
Varenummer 840-253100 Indeholder:
Sæt med 7 glasstykker monteret i metalrammer, der passer til standard firkantede kuvetteholdere.
- Fire kalibrerede neutrale tæthedsglasstandarder til kontrol af fotometrisk nøjagtighed ved nominelle værdier på 0,3A, 0,5A, 1A og 1,5A◦Standarder er kalibreret til 440,0n, 465,0nm, 546,1nm, 590,35nm og 590,0nm
- Én kalibreret standard til kontrol af bølgelængdenøjagtighed ved nominelle bølgelængder på 400nm, 522nm og 777nm◦Toppenes symmetri betyder, at test af bølgelængdenøjagtighed er uafhængig af den spektrale båndbredde (mellem 1nm og 10nm af instrumentet, der testes)
- filter til kontrol af strølys i UV-Vis instrumenter ved 220nm
- 1 filter til kontrol af strejflys i Vis-instrumenter ved 400 nm
- Hvert sæt af SPECTRONIC Standarder er individuelt testet og certificeret til at være nøjagtige, med værdier, der kan spores til National Institute of Standards and Technology (NIST ) eller andre primære standarder
- Filtrene leveres i en hård plastopbevaringsbeholder
Genkalibreringsservice er tilgængelig fra Thermo Fisher Scientific . Det anbefalede rekalibreringsinterval er to år
Varenummer AQX1FLTRHDR inkluderer:
Film/filterholder filtre/linser op til 50 mm lange x 80 mm høje x 10 mm tykke til Orion™ AquaMate 7100& 8100 spektrofotometre
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Prøveholder til film/filter |
| Til brug med (udstyr) | Orion AquaMate 7100 og 8100 spektrofotometre |
| Holder | Filtre/linser op til 50 mm lange, 80 mm høje og 6 mm tykke |
| Inkluderer | 1 film / filterholder |
Dokumenter
Scientific Resources
Brochures