Beskrivelse
- Kalibreret til at levere (TD, Ex)
- Gradueringer og inskriptioner i ETERNA ravfarve
- Korte eksamenskarakterer
Tekniske data
Tekniske data
| Aspirator stik | Ja |
| Oversigt | Gradueret pipette serologisk kalibreret 'Ex' til stråle, 2 ml:0,02 ml, spids dia. ca. 2 mm |
| Materiale | AR-GLAS |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Ravgul |
| Gradueringer | 0.02 mL |
| Negative gradueringer | 0.4 mL |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |