Få mere at vide
Fisherbrand™ Kalibrerede udskiftningssonder til Traceable™ Datalogging Ethernet-termometre
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | NIST |
| Dimensioner (L x B x H) | 12,7 x 7,62 x 22,86 cm (5 x 3 x 9 tommer) |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Temperaturmåling |
| Længde (engelsk) Kabel | 120 tommer. |
| Længde (engelsk) Samlet | 125 tommer. |
| Længde (metrisk) kabel | 304.8 cm |
| Længde (metrisk) samlet | 317.5 cm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Termometer sonde |
| Vis mere |