Få mere at vide
Fisherbrand™ Kalibrerede udskiftningssonder til Traceable™ Datalogging Ethernet-termometre
Artikelnummer. 16546820 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Produkttype:
Flaskesonde
Termometer sonde
Til brug med (udstyr):
6600FS termometer
6601FS termometer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Til brug med (udstyr)
16546820 Flaskesonde 6600FS termometer
16556820 Termometer sonde 6601FS termometer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16546820
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskiftningsprober, der giver dig mulighed for at spare tid og penge ved blot at udskifte sonder, der er beskadiget eller skal kalibreres.
  • Det er ikke nødvendigt at sende dit termometer til re-kalibrering– udskift blot den omkalibrerede sonde
  • Få nøjagtige, pålidelige målinger med inkluderet NIST-sporbar kalibrering
Tekniske data
Flaske Fyld Glycol
Flaske størrelse 5 mL
Certificeringer/compliance NIST
Dimensioner (L x B x H) 12,7 x 7,62 x 22,86 cm (5 x 3 x 9 tommer)
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Temperaturmåling
Længde (engelsk) Kabel 120 tommer.
Længde (engelsk) Samlet 125 tommer.
Længde (metrisk) kabel 304.8 cm
Længde (metrisk) samlet 317.5 cm
Materiale ABS-plast
Termometer Fyld Glykolfyldning
Produkttype Flaskesonde
Oversigt Erstatningsflaskesonde med kalibrering
Kalibreret Ja
Til brug med (udstyr) 6600FS termometer
Nøjagtighed ±0,10 °C