Få mere at vide
H-B Instrument™ SP Scienceware™ Kalibrerede elektroniske termometre med vandtæt sensor - Dual Zone: -40° /+70 °C (-40° /+158 °F) Ekstern
Beskrivelse
Indeholder
Instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) leveres.
Kræver
AAA(2) batterier
- Dobbelt zone måling med 1m kabel
- Tilgængelige funktioner inkluderer minimum/maksimum temperaturaflæsninger, dobbelt/tredobbelt display og alarmer
- Indeholder akkrediteret kalibreringsdokumentation, der opfylder kravene i ISO 17025
- Testet og kalibreret i tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert #2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST
- Individuelt serialiseret, CE-mærket
Certificeringer
CE-mærke
Overholdelse
Testet og kalibreret i HB's eksklusive triple akkrediterede/registrerede ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert No.2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST . Individuelt serialiseret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreringspunkter | 0 °C, 50 °C |
| Certificeringer/compliance | Testet og kalibreret i HB' s eksklusive triple akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert No.2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST . Individuelt serialiseret, CE-mærket. |
| Til brug med (applikation) | Temperaturkalibrering og -verifikation; Våde og tørre miljøer |
| Inkluderer | Instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) |
| Længde (metrisk) | 19 mm |
| Materiale | Plast |
| Sondetype | Vandtæt |
| Opløsning | 0,1 °C/° F |
| Produkttype | Køleskabs termometer |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 158 °F |
| Vis mere |