Få mere at vide
H-B Instrument™ SP Scienceware™ Kalibrerede elektroniske termometre med vandtæt sensor - Dual Zone: -40° /+70 °C (-40° /+158 °F) Ekstern
Artikelnummer. 17365639 Shop alle SP Scienceware produkter
Kalibreringspunkter:
0 °C Zone 1 Ekstern; 22 °C Zone 2 Ekstern
0° 50 °C
Artikelnummer. 17365639
Brand: H-B Instrument™ B602090300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk)
Kræver
AAA(2) batterier
Digitale termometre, der effektivt måler temperaturen i våde eller tørre omgivelser, herunder frysere, køleskabe, vandbade, akvarier, inkubatorer og mere.
  • Dobbelt zone måling
  • Tilgængelige funktioner inkluderer minimum/maksimum temperaturaflæsninger, dobbelt/tredobbelt display og alarmer
    • Tilgængelige funktioner inkluderer minimum/maksimum temperaturaflæsninger, dobbelt/tredobbelt display og alarmer
    • Alle modeller inkluderer akkrediteret kalibreringsdokumentation, der opfylder kravene i ISO 17025
    • Testet og kalibreret i HB' s eksklusive triple akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert No.2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST
    • Individuelt serialiseret, CE-mærket
Certificeringer
CE-mærke
Overholdelse
Testet og kalibreret i HB's eksklusive triple akkrediterede/registrerede ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert No.2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST . Individuelt serialiseret.
Tekniske data
Kalibreringspunkter 0 °C Zone 1 Ekstern; 22 °C Zone 2 Ekstern
Certificeringer/compliance Testet og kalibreret i HB' s eksklusive triple akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert No.2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST . Individuelt serialiseret, CE-mærket.
Til brug med (applikation) Temperaturkalibrering og -verifikation; våde og tørre omgivelser
Inkluderer Instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk)
Længde (engelsk) Kabel 3.3 ft.
Længde (engelsk) sonde 1,2 tommer
Længde (metrisk) 19 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Længde (metrisk) sonde 30 mm (2)
Sondetype Vandtæt
Opløsning 0,1 °C/° F
Bredde (engelsk) 1,6 tommer.
Produkttype Dobbelt skærm og alarm med varighedstæller plus to 30 mm (1,2 tommer) Vandtætte sensorer / 1m (3,3 ft.); kræver 2 AAA batterier
Længde (engelsk) 0,7 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -40 °F
Min. Temperatur (metrisk) -40 °C
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +70 °C Ekstern; -40 °C til +70 °C Ekstern
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±1°C
Bredde (metrisk) 40 mm