Få mere at vide
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Kalibrerede elektroniske verifikationstermometre, kalibreret til køleskabe og frysere
Beskrivelse
Indeholder
Instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk)
Kræver
AAA(2) batterier
- Nøjagtig temperaturaflæsning uden prøvekontamination opnås ved at bruge den fyldte flaske (medfølger), som efterligner prøven
- Alle modeller inkluderer akkrediteret kalibreringsdokumentation, der opfylder kravene i ISO 17025
- Testet og kalibreret i HB' s eksklusive triple akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert No. 2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST
- Individuelt serialiseret, CE-mærket
Overholdelse
Testet og kalibreret i HB's eksklusive triple akkrediterede/registrerede ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert No.2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST . Individuelt serialiseret. CE-mærket.
Tekniske data
Tekniske data
| Flaske Fyld | Plastflaske (2)/glasperler |
| Flaske størrelse | 30 mL |
| Kalibreringspunkter | -20 °C frysezone (1 ekstern); 4 °C køleskabszone (2 ekstern) |
| Certificeringer/compliance | Testet og kalibreret i HB' s eksklusive triple akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert No.2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST . Individuelt serialiseret, CE-mærket. |
| Til brug med (applikation) | Temperaturkalibrering og verifikation |
| Højde (engelsk) | 0,7 tommer |
| Højde (metrisk) | 19 mm |
| Inkluderer | Instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) |
| Længde (engelsk) Kabel | 3.3 ft. |
| Længde (engelsk) sonde | 1,2 tommer |
| Vis mere |