missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Calf thymus DNA, MedChemExpress
Beskrivelse
Calf thymus DNA (DNA from calf thymus) is high quality double-stranded template DNA isolated from the thymus of male and female calves.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calf thymus DNA |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 91080-16-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 2 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | DNA from calf thymus, Thymonucleic acid |
| Opløselighedsinformation | H2O : 20 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMIL | [Calf thymus DNA] |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?