missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Caldiamide Sodium, TRC

Artikelnummer. 30346886
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346886 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346886 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC145690100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Caldiamide Sodium
CAS 131410-50-9
Molekylær formel C16H26CaN5NaO8
Mængde 100 mg
Synonym [5,8-Bis(carboxymethyl)-11-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-3-oxo-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oato(3-)]-Calciate Sodium, [5,8-Bis[(carboxy-κO)methyl]-11-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-3-oxo-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oato(3-)-κN5,κN8,κN11,κO13]-calciate Sodium, 5,8-Bis(carboxymethyl)-11-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-3-oxo-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oic Acid Calcium Complex
InChI formel InChI=1S/C16H29N5O8.Ca.Na/c1-17-12(22)7-20(10-15(26)27)5-3-19(9-14(24)25)4-6-21(11-16(28)29)8-13(23)18-2;;/h3-11H2,1-2H3,(H,17,22)(H,18,23)(H,24,25)(H,26,27)(H,28,29);;/q;;+1/p-3
SMIL O=C(C1)[O-][Ca]234([N]1(CC(NC)=O)CC[N](C5)2CC[N](CC(NC)=O)3CC([O-]4)=O)[O-]C5=O.[Na+]
IUPAC navn Calciate(1-), [5,8-bis[(carboxy-κO)methyl]-11-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-3-oxo-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oato(3-)-κN5,κN8,κN11,κO13]-, sodium (1:1) (ACI)
Molekylvægt (g/mol) 479.48
Formel vægt 479.13
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.