missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Caldiamide Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Caldiamide Sodium |
| CAS | 131410-50-9 |
| Molekylær formel | C16H26CaN5NaO8 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | [5,8-Bis(carboxymethyl)-11-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-3-oxo-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oato(3-)]-Calciate Sodium, [5,8-Bis[(carboxy-κO)methyl]-11-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-3-oxo-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oato(3-)-κN5,κN8,κN11,κO13]-calciate Sodium, 5,8-Bis(carboxymethyl)-11-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-3-oxo-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oic Acid Calcium Complex |
| InChI formel | InChI=1S/C16H29N5O8.Ca.Na/c1-17-12(22)7-20(10-15(26)27)5-3-19(9-14(24)25)4-6-21(11-16(28)29)8-13(23)18-2;;/h3-11H2,1-2H3,(H,17,22)(H,18,23)(H,24,25)(H,26,27)(H,28,29);;/q;;+1/p-3 |
| SMIL | O=C(C1)[O-][Ca]234([N]1(CC(NC)=O)CC[N](C5)2CC[N](CC(NC)=O)3CC([O-]4)=O)[O-]C5=O.[Na+] |
| IUPAC navn | Calciate(1-), [5,8-bis[(carboxy-κO)methyl]-11-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-3-oxo-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oato(3-)-κN5,κN8,κN11,κO13]-, sodium (1:1) (ACI) |
| Molekylvægt (g/mol) | 479.48 |
| Formel vægt | 479.13 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?