Få mere at vide
Novex™ Calyculin A
Artikelnummer. 10079362
:
25 μg
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 10079362
Brand: Novex™ undefined
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Calculin A
Calyculin A er et strukturelt unikt marint toksin med potent og specifik proteinphosphatasehæmmende aktivitet. Denne forbindelse hæmmer PP2A med samme styrke som okadainsyre, men hæmmer PP1 med en 10- til 100 gange større styrke.
Format/Formulering: Lyofiliseret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Molekylvægt (g/mol) 1009,2 Da
Gen-id (Entrez) 5519
Forsendelsestilstand Tøris
Oprensningsmetode TLC
Sterilitet Ikke steril
Specifik hæmning eller mål PP2A og PP1 fosfataser
Inhibitor egenskaber Kemi
Inhibitorer Fosfatasehæmmer
Form Væske
Mængde 25μ g