Få mere at vide
Calconcarboxylsyre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485447
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485447 50 g 50g
11475447 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23459.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3737-95-9 | C21H14N2O7S | 438.41 g/mol
Calconcarboxylsyre bruges som indikator for calciumtitreringer med ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA) i nærværelse af magnesium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Calconcarboxylsyre bruges som en indikator for calciumtitreringer med ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA) i nærværelse af
magnesium.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, natriumhydroxid og methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3737-95-9
Molekylær formel C21H14N2O7S
Molekylvægt (g/mol) 438.41
MDL nummer MFCD00004078
InChI nøgle ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
Synonym calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nn
PubChem CID 5895210
IUPAC navn 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1-yliden)hydrazinyl]naphthalen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calconcarboxylic acid
Smeltepunkt ∼300°C (decomposition)
Mængde 50 g
Beilstein 727492
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,sodium hydroxide and methanol.
Formel vægt 438.42
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calconcarboxylic acid, 94% (dry wt.), water <10%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.