Få mere at vide
Calconcarboxylsyre
Beskrivelse
Calconcarboxylsyre bruges som indikator for calciumtitreringer med ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA) i nærværelse af magnesium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
magnesium.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, natriumhydroxid og methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calconcarboxylic acid |
| Smeltepunkt | ∼300 °C (dekomponering) |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 727492 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, ethanol, natriumhydroxid og methanol. |
| Formel vægt | 438.42 |
Sikkerhed og håndtering
- Calconcarboxylic acid, 94% (dry wt.), water <10%
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.