Få mere at vide
Calconcarboxylic Acid, Supelco™
Artikelnummer. 15814450
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15814450 25 g
15804450 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15814450 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1045950025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Metal indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3737-95-9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calconcarboxylic Acid
Smeltepunkt 300°C
MDL nummer MFCD00004078
Synonym Calconcarboxylic acid, Patton and Reeders Reagent, 2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-naphthalene-3-carboxylic acid, Calconcarboxylic acid
Mængde 25 g
Molekylvægt (g/mol) 474.44