Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Calconcarboxylsyre, indikatorkvalitet
Artikelnummer. 10501411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10501411 10 g Glasflaske 10g
10428130 50 g Glasflaske 50g
10247703 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10501411 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 157310100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    753.74 DKK
    677.65 DKK / 10g
    Spare 76.09 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Calconcarboxylsyre, indikatorgrad, Mængde: 250g, Emballage: Glasflaske, sort til lilla, kvalitet: ekstra ren, smeltepunkt: 300 grader. C, Molekylvægt: 438,4, CAS: 3737-95-9, EINECS-nummer: 223-117-, Formelvægt: 438,4, Sundhedsrisiko 1: GHS Signal Ord: Advarsel | CAS: 3737-95-9 | C21H14N2O7S | 438,4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3737-95-9
Molekylær formel C21H14N2O7S
Molekylvægt (g/mol) 438.4
MDL nummer MFCD00004078
InChI nøgle ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
Synonym calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nn
PubChem CID 5895210
IUPAC navn 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1-yliden)hydrazinyl]naphthalen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calconcarboxylic acid
Smeltepunkt 300 °C
Farve Sort til lilla
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol og ethanol
Formel vægt 438.4
Grad Ekstra ren
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calconcarboxylic acid, indicator grade
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.