Få mere at vide
Calconcarboxylsyre, Solstice
Artikelnummer. 15691940 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15691940 1 g Glasflaske 1g
15681940 10 g Plastflaske 10g
15601950 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15691940 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 212601G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
til kompleksometri
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3737-95-9
Molekylær formel C21H14N2O7S
Molekylvægt (g/mol) 438.41
MDL nummer MFCD00004078
InChI nøgle ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
PubChem CID 5895210
IUPAC navn 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1-yliden)hydrazinyl]naphthalen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Calconcarboxylic Acid
Smeltepunkt 300 °C
Navn note For kompleksometri
Emballage Glasflaske
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 727492
Farve Violet
Mængde 1 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 438,41 g/mol