Få mere at vide
Calconcarboxylsyre, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15601950 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15601950 50 g Plastflaske 50g
15691940 1 g Glasflaske 1g
15681940 10 g Plastflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15601950 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2126050G
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
til kompleksometri
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3737-95-9
Molekylær formel C21H14N2O7S
Molekylvægt (g/mol) 438.41
MDL nummer MFCD00004078
InChI nøgle ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
PubChem CID 5895210
IUPAC navn 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1-yliden)hydrazinyl]naphthalen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calconcarboxylic Acid
Smeltepunkt 300°C
Navn note For complexometry
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 727492
Formel vægt 438.41g/mol
Emballage Plastflaske
Farve Violet
Mængde 50 g
Fysisk form Pulver