Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Calcon™, ren
Artikelnummer. 10722631 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10722631 25 g Glasflaske 25g
10722821 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10722631 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 202440250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2538-85-4 | C20H13N2NaO5S | 416,383 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2538-85-4
Molekylær formel C20H13N2NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 416.383
MDL nummer MFCD00004069
InChI nøgle YJUGDMOGPJJWDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 15705, Eriochrome™ Blue Black R, Mordant Black 17, Zinchrome R
PubChem CID 23702480
IUPAC navn natrium;4-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)hydrazinyliden]-3-oxonaphthalen-1-sulfonat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcon™
Beilstein 16, 297
Opløselighedsinformation Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 416.39
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Sort til Brun
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Calcon|TS