Få mere at vide
Calcon™ Indicator, For Complexometry, Solstice
Artikelnummer. 15615570 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15615570 25 g Plastic Bottle 25g
15605570 100 g Plastic Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15615570 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 4555025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indicator, for complexometry (Al, Fe, Zr)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2538-85-4
Molekylær formel C20H13N2NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 416.383
MDL nummer MFCD00004069
InChI nøgle YJUGDMOGPJJWDG-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23702480
IUPAC navn sodium;4-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)hydrazinylidene]-3-oxonaphthalene-1-sulfonate
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Calcon™
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 6041435
Opløselighedsinformation Method: 70mg in 10mL N,N-Dimethylformamide
Formel vægt 416.38g/mol
Emballage Plastic Bottle
Farve Brown
Mængde 25 g
Fysisk form Powder
compliance-icons
Product Identifier
  • Calcon
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-1-naphthalenesulphonate