missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Calcobutrol, TRC

Artikelnummer. 30344619
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30344619 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1457002.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Calcobutrol
CAS 151878-23-8
Molekylær formel C18 H32 Ca N4 O9
Mængde 2.5 mg
Synonym 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid, 10-[(1R,2S)-2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-, calcium salt (1:1), rel-, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid, 10-[2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-, calcium salt (1:1), (R*,S*)-(±)-, Calcobutrol
InChI formel InChI=1S/C18H34N4O9.Ca/c23-12-14(15(25)13-24)22-7-5-20(10-17(28)29)3-1-19(9-16(26)27)2-4-21(6-8-22)11-18(30)31;/h14-15,23-25H,1-13H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);/q;+2/p-2/t14-,15-;/m1./s1
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](CO)N12CCN3(CC(=O)O)CCN4(CC(=O)[O-])CCN(CC(=O)[O-])(CC1)[Ca+2]234
IUPAC navn calcium;2-[4-(carboxylatomethyl)-10-(carboxymethyl)-7-(1,3,4-trihydroxybutan-2-yl)-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 488.55
Formel vægt 488.1795
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.