Få mere at vide
Calciumzirconiumoxid, 99,2% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391709
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391709 250 g 250g
11301719 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11391709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012344.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Calciumzirconiumoxid bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12013-47-7
Molekylær formel CaO3Zr
Molekylvægt (g/mol) 179.299
MDL nummer MFCD00015982
InChI nøgle BJJVDFHQHSBAFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium zirconate, calcium oxozirconiumbis olate, calcium;dioxido oxo zirconium, calcium 2+ oxozirconiumbis olate
PubChem CID 16212531
IUPAC navn calcium;dioxid(oxo)zirconium
SMIL [O-][Zr](=O)[O-].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium zirconium oxide
Smeltepunkt 2550°C
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in Nitric acid.
Formel vægt 179.3
Procent renhed 99.2%