Få mere at vide
Calciumspåner, 98% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391168
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391168 100 g 100g
11381168 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11391168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010125.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-70-2
Molekylær formel Ca
Molekylvægt (g/mol) 40.08
MDL nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI nøgle OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC navn kalcium
SMIL [Ca]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium
Tæthed 1.54
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98% (metalbasis)
Form Vendinger
Formel vægt 40.078