Få mere at vide
Calcium tungsten oxide, 99.78% (metals basis)
Artikelnummer. 11363827
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363827 50 g 50g
11353827 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035669.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-75-2
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-75-2
MDL nummer MFCD00010913
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium tungsten oxide
Smeltepunkt 1620°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1712
Formel vægt 287.93
Procent renhed 99.78%